Läs mer
SHOWA™ 6110PF Biologiskt nedbrytbara engångshandskar av nitril
Produktkod. 16203142
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16203142 Liten -
16223142 X-Small Paket med 100
16293132 Intermediär -
16283132 Betydande -
16213142 X-large -
16233142 2X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16203142 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 6110PF07S
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med SHOWAs revolutionerande Eco Best Technology™ (EBT), biologiskt nedbrytbara handskar är puderfria och ger komfort, fingerfärdighet och prestanda inom ett brett spektrum av applikationer.
  • Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
  • Ergonomisk design för en andra hudkänsla
  • Minskad risk för allergier
  • Kategori III, EN 374 godkänd
  • Idealiskt val för applikationer som labb, vaktmästeri, hushållning, matservice, jordbruk och underhåll
Uppfyllande
Datatestning är tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 VIRUS
Kemoterapeutisk klassad Nej
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Modell 6110PFS
Serie 6110PF
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.13 cm