Läs mer
SHOWA™ 6110PF Biologiskt nedbrytbara engångshandskar av nitril
Description
- Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
- Ergonomisk design för en andra hudkänsla
- Minskad risk för allergier
- Kategori III, EN 374 godkänd
- Idealiskt val för applikationer som labb, vaktmästeri, hushållning, matservice, jordbruk och underhåll
Compliance
Datatestning är tillgänglig på begäran.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 VIRUS |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Show More |