Läs mer
SHOWA 690 blå fodrade kemikalieresistenta handskar med förlängda manschetter
Beskrivning
- Full täckning
- Förlängda ärmar
- Har elastiska ärmslut
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull, Polyester |
| Storlek | Intermediär |
| EN388 Standard | EN388:4121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | JKL |
| EN ISO 374 - 5 | Bakterier, endast svampar |
| Visa mer |