Läs mer
SHOWA 8110 Skärtåliga stickade handskar
Produktkod. 17867980
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17867980 Liten
17877980 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17867980 Leverantör SHOWA Leverantörsnummer 811007S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 SEK
    1715.27 SEK / 12 par
    Save 304.73 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
De SHOWA 8110-handskar är ett utmärkt val för personer som behöver starka och skyddande handskar för olika industriella användningar.
  • Handskarna är designade för att passa handen naturligt, vilket minskar trötthet under långvarig användning.
  • De erbjuder optimal fingerfärdighet och andningsförmåga, håller händerna svala och bekväma även under intensiv fysisk aktivitet.
  • Handskarna är idealiska för industrier som kräver pålitligt skärskydd, såsom konstruktion och tillverkning.
  • Med exceptionell hållbarhet, överlägset skydd och oöverträffad komfort SHOWA 8110-handskar är det bästa valet för handskydd.
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Grå
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Glasfiber, Polyeten
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek Liten
EN388 Standard EN388:2X43E
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka