Läs mer
SHOWA A0170 Antistatiska stickade handskar
Produktkod. 17831201
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17831201 Betydande
17811201 Liten
17821201 Intermediär
17841201 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17831201 Leverantör SHOWA Leverantörsnummer A017008L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 SEK
    678.86 SEK / 10 par
    Save 91.14 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den antistatiska handsken A0170 är lämplig för hantering av glas, slipmedel och elektriska komponenter. Den har ett foder som avleder statisk elektricitet och en polyuretanbeläggning på handflatan.
  • Den antistatiska handsken A0170 har en polyuretanbeläggning på handflatan som skyddar mot oljor och nötning.
  • Polyuretanbeläggningen lämnar heller inga märken eller fingeravtryck på hanterade föremål.
  • Handsken är designad för bärarkomfort med ett flexibelt, sömlöst foder.
  • Den elastiska manschetten på handsken förhindrar att skräp kommer in.
Specifikationer
Klorerad Nej
Konstruktion Sömlös stickning
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell, Lab
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Grå
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Ja
Material Nylon, Polyester, Polyuretan
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Antistatiska handskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
EN388 Standard EN388:3121X
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Tear Rating 2
Garnmätare 13 G