Läs mer
SHOWA A0170 Antistatiska stickade handskar
Produktkod. p-7244882
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17811201
Brand: SHOWA A017006S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den antistatiska handsken A0170 är lämplig för hantering av glas, slipmedel och elektriska komponenter. Den har ett foder som avleder statisk elektricitet och en polyuretanbeläggning på handflatan.
  • Den antistatiska handsken A0170 har en polyuretanbeläggning på handflatan som skyddar mot oljor och nötning.
  • Polyuretanbeläggningen lämnar heller inga märken eller fingeravtryck på hanterade föremål.
  • Handsken är designad för bärarkomfort med ett flexibelt, sömlöst foder.
  • Den elastiska manschetten på handsken förhindrar att skräp kommer in.
Specifikationer
Klorerad Nej
Konstruktion Sömlös stickning
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell, Lab
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Grå
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Renrum
Latexfri Ja
Material Nylon, Polyester, Polyuretan
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Antistatiska handskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
EN388 Standard EN388:3121X
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Tear Rating 2
Garnmätare 13 G