Läs mer
SHOWA™ 460-serien PVC-belagda köldbeständiga handskar
Produktkod. 17881171
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17881171 Betydande
17871171 Intermediär
17891171 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17881171 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 46009L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1605.30 SEK / 10 par
    Save 244.70 SEK
    13% Av
I lager
Isolerade handskar skyddar händerna och förblir flexibla vid låga temperaturer. Rå texturerad PVC-beläggning skyddar mot oljor och kemikalier, samtidigt som den förbättrar greppförmågan och taktil precision.
  • Handskar förblir flexibla i temperaturer så låga som -4 °F (-20 °C)
  • PVC-beläggning skyddar mot oljor och kemikalier
  • Grovt grepp förbättrar taktil precision vid hantering av små, feta komponenter
  • Utökat handledsskydd från skadliga ämnen
  • Minskad potentiell exponering för bakterier, virus och svampar
Specifikationer
Belagt område Full
Beläggningsmaterial PVC
Färg Orange
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Specifik
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Kemisk spray/behandling, beläggningsförberedelse och målning
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Akryl
Serie 460
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm