Läs mer
SHOWA™ 7500PF Nitril engångshandskar
Produktkod. 16415434
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16415434 Liten
16435434 X-Small
16405434 Intermediär
16495424 Betydande
16425434 X-large
16445434 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16415434 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 7500PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 SEK
    264.01 SEK / Paket med 100
    Save 108.99 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa engångshandskar i nitril ger en andra hudkänsla för att avsevärt minska handtröttheten.
  • Latexfri, 100% nitril
  • Ekonomibetyg
  • Pulverfri
  • Rullad manschett förhindrar att smuts kommer in i handsken
  • Den andra hudens känsla minskar handtröttheten
  • Idealisk för industriella applikationer inklusive laboratorier, livsmedelstjänster, läkemedel, flyg, verktyg
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 och D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Modell 7500PF S
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm