Läs mer
SHOWA™ 7500PF Nitril engångshandskar
Beskrivning
- Latexfri, 100% nitril
- Ekonomibetyg
- Pulverfri
- Rullad manschett förhindrar att smuts kommer in i handsken
- Den andra hudens känsla minskar handtröttheten
- Idealisk för industriella applikationer inklusive laboratorier, livsmedelstjänster, läkemedel, flyg, verktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 och D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526 |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Nitrile Gloves |
| Visa mer |