Läs mer
SHOWA™ 7500PF Nitril engångshandskar
Produktkod. p-3081075
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16435434 X-Small
16415434 Liten
16405434 Intermediär
16495424 Betydande
16425434 X-large
16445434 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16435434 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 7500PF06XS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa engångshandskar i nitril ger en andra hudkänsla för att avsevärt minska handtröttheten.
  • Latexfri, 100% nitril
  • Ekonomibetyg
  • Pulverfri
  • Rullad manschett förhindrar att smuts kommer in i handsken
  • Den andra hudens känsla minskar handtröttheten
  • Idealisk för industriella applikationer inklusive laboratorier, livsmedelstjänster, läkemedel, flyg, verktyg
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 och D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek X-Small
Tjocklek (engelska) 4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Modell 7500PFXS
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm