Läs mer
SHOWA™ NSK24™ Blå kemikaliebeständiga nitrilbelagda handskar
Description
Skydd mot ett brett utbud av lösningsmedel, oljor och syra.
- Flexibilitet och fingerfärdighet finns inte i en tyngre handske
- Grov finish ger ett säkert grepp även i de mest oljiga och våta applikationerna
- Interlock liner säkerställer en extra grad av komfort och liner skydd
- Färg: blå
Compliance
Datatestning är tillgänglig på begäran.
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EEC |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (engelska) | 15 mil. |
| Show More |