Läs mer
SHOWA NSK26 Kemikaliebeständiga nitrilhandskar
Produktkod. 17871211
Change view
Storlek:
Betydande
Produktkod. Storlek
17871211 Betydande
1 options
Produktkod. 17871211 Leverantör SHOWA Leverantörsnummer NSK2610L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 SEK
    1678.32 SEK / 12 par
    Save 351.68 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SHOWA NSK26 handske är ett pålitligt och effektivt sätt att skydda sig mot en rad olika lösningsmedel, oljor och syror. Det ger ett utmärkt skydd mot dessa potentiellt skadliga ämnen.
  • Säkerställer utmärkt handskydd i farliga miljöer.
  • Handsken har en flexibel och vattentät konstruktion.
  • Den är designad för att ge optimalt skydd till bärarens händer.
Den har en grov ytfinish NSK26 erbjuder utmärkt grepp, så att du enkelt kan hantera verktyg och material. Bomullsfodret leder bort svett och säkerställer maximal komfort även vid långvarig användning. Dessutom håller en ögla och en elastisk manschett handsken på plats, vilket säkerställer ett fullständigt och konsekvent skydd mot en rad faror. Oavsett om du arbetar inom kemi-, fordons- eller tillverkningsindustrin, SHOWA NSK26 handske är ett utmärkt val för att ge pålitligt kemikalieskydd, grepp och komfort för dina händer.
Specifikationer
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell, Lab
Färg Blått
Latexfri Ja
Material Nitril
Storlek Betydande
EN388 Standard EN388:4111X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Gatlopp
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 25,6 tum.
Längd (metrisk) 650 mm