Läs mer
SHOWA S-TEX KV3 Skärtåliga stickade handskar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Beskrivning
- Handsken har en handdopp i naturgummi som säkerställer ett överlägset grepp i både torra och våta förhållanden.
- För maximal skärmotstånd är KV3-handsken gjord med en kombination av rostfritt stålfoder, Kevlar fibrer och patenterad Hagane Coil-teknologi.
- KV3-handsken är designad för att vara formsittande och andas, vilket säkerställer maximal komfort och prestanda under användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Latex |
| Färg | Svart, Gult |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Aramidstickad, Polyester, Fiber i rostfritt stål |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Visa mer |