Läs mer
SHOWA S-TEX KV3 Skärtåliga stickade handskar
Produktkod. 17891211
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17891211 Liten
17801221 Intermediär
17811221 Betydande
17821221 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17891211 Leverantör SHOWA Leverantörsnummer STEX KV307S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1880.56 SEK / 10 par
    Save 249.44 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
S-TEX KV3-handsken erbjuder en exceptionell nivå av skärskydd samtidigt som den bibehåller optimal fingerfärdighet.
  • Handsken har en handdopp i naturgummi som säkerställer ett överlägset grepp i både torra och våta förhållanden.
  • För maximal skärmotstånd är KV3-handsken gjord med en kombination av rostfritt stålfoder, Kevlar fibrer och patenterad Hagane Coil-teknologi.
  • KV3-handsken är designad för att vara formsittande och andas, vilket säkerställer maximal komfort och prestanda under användning.
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Latex
Färg Svart, Gult
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Aramidstickad, Polyester, Fiber i rostfritt stål
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek Liten
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Punkteringsbetyg ASTM F2878 NIVÅ 4