Läs mer
SHOWA S-TEX KV3 Skärtåliga stickade handskar
Produktkod. p-7244884
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17891211
Brand: SHOWA STEX KV307S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
S-TEX KV3-handsken erbjuder en exceptionell nivå av skärskydd samtidigt som den bibehåller optimal fingerfärdighet.
  • Handsken har en handdopp i naturgummi som säkerställer ett överlägset grepp i både torra och våta förhållanden.
  • För maximal skärmotstånd är KV3-handsken gjord med en kombination av rostfritt stålfoder, Kevlar fibrer och patenterad Hagane Coil-teknologi.
  • KV3-handsken är designad för att vara formsittande och andas, vilket säkerställer maximal komfort och prestanda under användning.
Specifikationer
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Latex
Färg Svart, Gult
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Aramidstickad, Polyester, Fiber i rostfritt stål
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek Liten
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Punkteringsbetyg ASTM F2878 NIVÅ 4