Läs mer
Novus Biologicals™ SHOX 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18381709 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. 18381709
Brand: Novus Biologicals™ H00006473T01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Signal Transduction
Mål SHOX
Synonym GCFXX-linked, PHOGShort stature homeobox-containing protein, Pseudoautosomal homeobox-containing osteogenic protein, short stature homeobox, short stature homeobox protein, SHOXY
Gensymbol SHOX