missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SHP-1 Antibody (CPTC-PTPN6-2), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08900AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SHP-1 Monoclonal antibody specifically detects SHP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| SHP-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| HCP, HCPH, HPTP1C, PTP-1C, PTPN6, SHP1, SHP-1L, SH-PTP1 | |
| Recombinant human full-length SHP-1 protein (Uniprot: P29350) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Protein Phosphatase | |
| 5777 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA | |
| CPTC-PTPN6-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering