Läs mer
Cole-Parmer™ SHP-200-serien Digital omrörande kokplatta med stor kapacitet
Produktkod. 17782529
Change view
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramisk
Mått (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C till 300 °C
0 °C till 450 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Mått (L x B x H) Temperatur (metrisk)
17782529 Aluminiumlegering 37,5 x 31 x 12,5 cm 0 °C till 300 °C
17772529 Keramisk 37,5 x 31 x 10,5 cm 0 °C till 450 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17782529 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480778
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Enkla och ekonomiska kokplattor med digitala omrörningsmöjligheter.
  • Kompakt, utrymmesbesparande design passar även röriga laboratorier
  • Kraftfulla magneter ger stark omrörning upp till 2000 rpm
  • Kan blanda stora volymer upp till 15 L*
  • Blinkande ljus varnar när toppplattan är varm, medan säkerhetskretsen skyddar mot överhettning
  • Alla modeller har en integrerad beslag för att fästa en stödstång
  • Har antingen belagd aluminiumtoppplatta för snabb uppvärmning och bättre temperaturjämnhet eller kemiskt resistent glaskeramik som förblir sval runt kanterna för att förhindra brännskador
  • ''Varm'' varningslampan blinkar när plattans temperatur är över 50 C, °även när kokplattan är avstängd (varar i upp till 30 minuter utan ström)
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 230 V
Storlek 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 300 °C
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 15 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 37,5 x 31 x 12,5 cm
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
Visa Digital
Visa mer Visa mindre
Baserat på vatten i en 20 L glaskolv.