Läs mer
Cole-Parmer™ SHP-200-serien Infraröd omrörningsplatta med stor kapacitet
Beskrivning
- Sällsynta jordartsmagneter ger kraftfull magnetisk omrörning upp till 15 L
- Effektiv infravärmare i kombination med en omrörare ger snabbare jämnt uppvärmda vätskor
- 900 W infravärmare kan koka 1 L vatten över 30 % snabbare än en konventionell 1200 W keramisk kokplatta
- Återkopplingskontroll från 100 till 1500 rpm
- Kemikaliebeständig, keramisk toppplatta har en 14 cm (5,5 tum) diameter uppvärmningsområdet förblir svalt runt kanterna för att förhindra oavsiktliga brännskador
- ''Varm'' varningslampa blinkar när plattans temperatur är över °50 C och fungerar även när kokplattan är avstängd
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Glaskeramisk |
| Spänning | 230 V |
| Storlek | 30 x 30 cm |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 450 °C |
| Typ | Värmeplattor med omrörning |
| Form | Fyrkantig |
| Pluggtyp | EU/Storbritannien |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 15 L |
| Omrörningsområde | 100 till 1500 r/min |
| Visa mer |