Läs mer
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital omrörande kokplatta
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Kroppsmaterial:
Blå pulverlackerad metall
Vit pulverlackerad metall
Beskrivning
- TFT-skärm i fullfärg visar inställd och aktuell temperatur och hastighet samtidigt.
- Pt100 temperatursond ger provtemperaturkontroll.
- Skapa enkelt en- och flerstegsprogram för att spara tid.
- Varmvarningslampan blinkar när plattans temperatur är över 50° C, även om enheten är urkopplad.
- Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier.
- BioCote™ antimikrobiellt skydd är inbyggt för en renare, mer hygienisk produkt.
- Idealisk för daglig användning av forskare och studenter Cole-Parmer digital omrörning Kokplattor erbjuder exakt omrörningshastighet och temperaturkontroll.
- Kraftfulla magneter ger jämna omrörningshastigheter till 2000 rpm och förmågan att blanda stora volymer upp till 15 L.
- Den enkla kroppsdesignen gör att spill lätt kan avledas från användaren.
- Den främre kontrollpanelen står emot spill och glaset är kemiskt härdat för extra motståndskraft.
- Dessutom har enheterna BioCote™ antimikrobiellt skydd som minskar förekomsten av lukt och fläckar som orsakar mikrober såsom bakterier, mögel och svampar på produktytan med upp till 99,99 %.
- Premium-gränssnittsmodeller erbjuder en 4-tums fullfärg. TFT-skärm som samtidigt visar målinställningar och aktuell temperatur och omrörningshastighet.
- En avancerad kontrollalgoritm mäter automatiskt temperaturökningshastigheten för att bedöma provernas kapacitet och karaktär och optimerar sedan uppvärmningshastigheten.
- En ljudsignal hörs när den inställda temperaturen har uppnåtts.
- Individuella tids-, temperatur- och hastighetsprofiler kan skapas och sparas i enheten, vilket möjliggör snabb inställning av komplicerade experimentella procedurer.
- Inbyggd anslutning gör att enheten kan uppdateras i fält när nya firmwareversioner finns tillgängliga.
- För noggrann provtemperaturkontroll till insidan± 1° C, anslut den PTFE-belagda temperatursonden (ingår) på enhetens baksida.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | (2) 25 mm PTFE-belagda omrörarstänger, PTFE-belagd temperatursond och nätsladd med kontakt |
| Kroppsmaterial | Vit pulverlackerad metall |
| Elektriska krav | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Controllertyp | Digital |
| Längd (engelska) | 11.813 tum. |
| Storlek | 6 x 6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 9.3 cm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivning till 325 °C |
| Show More |