Läs mer
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital omrörande kokplatta
Produktkod. 16361796
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Kroppsmaterial:
Blå pulverlackerad metall
Vit pulverlackerad metall
Produktkod. 16361796
Brand: Cole-Parmer™ 0480665
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SHP-400 Series Premium Digital omrörningsplatta ger exakt omrörning och uppvärmning med en avancerad kontrollalgoritm.
  • TFT-skärm i fullfärg visar inställd och aktuell temperatur och hastighet samtidigt.
  • Pt100 temperatursond ger provtemperaturkontroll.
  • Skapa enkelt en- och flerstegsprogram för att spara tid.
  • Varmvarningslampan blinkar när plattans temperatur är över 50° C, även om enheten är urkopplad.
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiellt skydd är inbyggt för en renare, mer hygienisk produkt.
  • Idealisk för daglig användning av forskare och studenter Cole-Parmer digital omrörning Kokplattor erbjuder exakt omrörningshastighet och temperaturkontroll.
  • Kraftfulla magneter ger jämna omrörningshastigheter till 2000 rpm och förmågan att blanda stora volymer upp till 15 L.
  • Den enkla kroppsdesignen gör att spill lätt kan avledas från användaren.
  • Den främre kontrollpanelen står emot spill och glaset är kemiskt härdat för extra motståndskraft.
  • Dessutom har enheterna BioCote™ antimikrobiellt skydd som minskar förekomsten av lukt och fläckar som orsakar mikrober såsom bakterier, mögel och svampar på produktytan med upp till 99,99 %.
  • Premium-gränssnittsmodeller erbjuder en 4-tums fullfärg. TFT-skärm som samtidigt visar målinställningar och aktuell temperatur och omrörningshastighet.
  • En avancerad kontrollalgoritm mäter automatiskt temperaturökningshastigheten för att bedöma provernas kapacitet och karaktär och optimerar sedan uppvärmningshastigheten.
  • En ljudsignal hörs när den inställda temperaturen har uppnåtts.
  • Individuella tids-, temperatur- och hastighetsprofiler kan skapas och sparas i enheten, vilket möjliggör snabb inställning av komplicerade experimentella procedurer.
  • Inbyggd anslutning gör att enheten kan uppdateras i fält när nya firmwareversioner finns tillgängliga.
  • För noggrann provtemperaturkontroll till insidan± 1° C, anslut den PTFE-belagda temperatursonden (ingår) på enhetens baksida.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar (2) 25 mm PTFE-belagda omrörarstänger och nätsladd med stickpropp
Kroppsmaterial Blå pulverlackerad metall
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controllertyp Digital
Längd (engelska) 11.813 tum.
Storlek 6 x 6 tum.
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 325 °C
Höjd (engelska) 3 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Wattal 700 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 50 till 2000 rpm
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE
Visa TFT
Färg Blue