missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SHP099 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16484296
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484296 100 mg
16445727 5 mg
16429556 50 mg
16422988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100388A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.

SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SHP099 hydrochloride
CAS 2200214-93-1
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H20Cl3N5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 4.1 mg/mL (10.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 2.5 mg/mL (6.43 mM)
LEDER NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 388.72
Formel vikt 388.72
Procent renhet 97.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.