Läs mer
SHP099, MedChemExpress
Beskrivning
SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SHP099 |
| CAS | 1801747-42-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H19Cl2N5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12 mg/mL (34.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.26 |
| Formel vikt | 352.26 |
| Visa mer |