missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress SHU 9119
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.21% |
| CAS | 168482-23-3 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 1074.24 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 20 mg/mL (18.62 mM∣Need ultrasonic) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?