Läs mer
SymLine™ Vinklad avstängningsadapter
Produktkod. 13508840
Change view
Stängningsstorlek:
GL25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek unitSize
13508840 GL25 Varje
1 options
Produktkod. 13508840 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2725.00 SEK
    2438.24 SEK / Paket med 1
    Save 286.76 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek GL25
Stängningsfärg Svart
Beskrivning 1 x GL25 (f) till 1 x GL25 (m)
Färg Svart
Liner material HDPE-EC
Material HDPE-EC
Produkttyp Vinklad avstängningsadapter