Läs mer
STEMCELL Technologies Shz-1
Kvantitet:
10 mg
Beskrivning
- Shz-1 is a cell-permeable, sulphonyl hydrazone (Shz) compound that activates cardiac differentiation through induction of genes such as Nkx2.5 (Sadek et al.)
- Promotes cardiac differentiation in mouse induced pluripotent stem cells (Quattrocelli et al.)
- Induces cardiac differentiation of human mobilized peripheral blood mononuclear cells; these cells enhance myocardial regenerative repair when injected in a cryo-injured rat heart model (Sadek et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 326886-05-9 |
| Synonym | Sulfonylhydrazone-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C13H11BrN2O3S |
| Renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.