Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart™ Skakande inkubator för mikroplattor
Produktkod. 15837894
Change view
Modell:
SI505
SI505/IQOQ
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
15837894 SI505/IQOQ Varje
11986458 SI505 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15837894 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7952012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI-200-serien Stuart™ Microplate Shaking Incubator är speciellt utformad för att blanda små volymer vätska i en temperaturkontrollerad miljö.
  • Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet.
  • Hög skakhastighet upp till 1250 rpm.
  • 1,5 mm diameter bana är idealisk för mikroplattor och mikrorör.
  • Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen.
  • Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning.
  • Dessa mikroplattinkubatorer kombinerar hög hastighet med liten omloppsbana för att skapa den vibrationsskakning som krävs för små provvolymer.
  • Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar.
  • När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
  • Den infällbara plattformen låses säkert på plats under drift.
  • En halkfri matta säkerställer att mikroplattorna stannar säkert på plattformen även när de skakar i höga hastigheter.
  • Beställ rörställ för att rymma mikrorör i olika storlekar.
  • Rymmer 4 x mikrotiterplattor eller 2 x mikrorörställ.
  • En vattenbricka i rostfritt stål ger upp till 80 % luftfuktighet för att förhindra provskador.
  • Inbyggt USB anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatortemperaturen via en PC.
  • Beställ modell 79520-12 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) för att hjälpa dig att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav.
Specifikationer
Bana 16 mm
Hastighetsintervall 250 till 1250 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 250 W
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 7 °C till 60 °C
Håller 4 x mikrotiterplattor eller 2 x mikrorörställ
Produkttyp Skakande inkubator
Temperaturområde (engelska) 44,6 °F till 140 °F
Frekvens 50 Hz
Mått (LxB) Plattform 22 x 22 cm
Mått (L x B x H) 30 x 30.7 x 19 cm
Höjd (engelska) 0.6 ft.
Höjd (metrisk) 19 cm
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 1 ft.
Bredd (metrisk) 30.7 cm
Modell SI505/IQOQ
Visa Digital
För användning med (applikation) Cellkulturtillämpningar
För användning med (utrustning) Mikroplattor
Inkluderar Installationskvalificering och funktionskvalificering: IQ/OQ.
Antal positioner 4
Timerintervall 1 sek. till 9 dagar