Läs mer
SIAH1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2530.00 SEK - 4565.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SIAH1 |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18607250
|
Novus Biologicals
NBP2-93864-0.02ml |
0.02 mL |
2530.00 SEK
0.02ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18673530
|
Novus Biologicals
NBP2-93864-0.1ml |
0.1 mL |
4565.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SIAH1 Polyclonal antibody specifically detects SIAH1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| SIAH1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 6477 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ08065, hSIAH1, HUMSIAH, Seven in absentia homolog 1, seven in absentia homolog 1 (Drosophila), Siah-1, siah-1a, SIAH1A | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-313 of human SIAH1 (NP_001006611.1). MTGKATPPSLYSWRGVLFTCLPAARTRKRKEMSRQTATALPTGTSKCPPSQRVPALTGTTASNNDLASLFECPVCFDYVLPPILQCQSGHLVCSNCRPKLTCCPTCRGPLGSIRNLAMEKVANSVLFPCKYASSGCEITLPHTEKADHEELCEFRPYSCPCPGASCKWQGSLDAVMPHLMHQHKSITTLQGEDIVFLATDINLPGAVDWVMMQSCFGFHFMLVLEKQEKYDGHQQFFAIVQLIGTRKQAENFAYRLELNGHRRRLTWEATPRSIHEGIATAIMNSDCLVFDTSIAQLFAENGNLGINVTISMC | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |