Läs mer
SIB 1553A Hyrdrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SIB 1553A Hyrdrochloride |
| CAS | 191611-89-9 |
| Molekylformel | C13H19NOS • HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-((2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)thio)phenol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NOS.ClH/c1-14-9-2-3-11(14)8-10-16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h4-7,11,15H,2-3,8-10H2,1H3;1H |
| LEDER | OC1=CC=C(SCCC2N(C)CCC2)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 4-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethylsulfanyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.363646 |
| Formel vikt | 273.0954 |