Läs mer
Sibofimloc, MedChemExpress
Beskrivning
Sibofimloc (Antibiotic-202) is a first-in-class, gut-restricted, orally active FimH adhesion inhibitor extracted from patent WO2014100158A1, Compound Example 202. Sibofimloc has anti-bacterial infective activity. Sibofimloc is developed for inflammatory bowel disease (IBD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sibofimloc |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1616113-45-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H39NO11 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Antibiotic-202 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (47.72 mM) |
| Visa mer |