missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sibutramine EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Sibutramine EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2727060-96-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H26 Cl N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. B (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound B as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Sibutramine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)11-16(19(3)4)17(9-6-10-17)14-7-5-8-15(18)12-14;/h5,7-8,12-13,16H,6,9-11H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 1-[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?