Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Auto handskfack med överföringskammare
Produktkod. 17137684
Material:
Akrylglas, aluminium, polyeten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17137684
Brand: Bohlender™ V175508
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Auto Handskbox med överföringskammare gjord av akrylglas, aluminium och polyeten.
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas, baspanel av polyeten
  • Frontpanel med två handsköppningar och ett par naturgummihandskar storlek 9
  • Två ingångar för kablar på baksidan (övre till vänster och uppe till höger), inklusive en hygrometer i arbetsutrymmet och överföringskammaren vardera
  • Överföringskammare med två dörrar, ytterdörr med spärr för att förhindra oavsiktlig öppning
  • Brickan sträcker sig in i arbetsytan med öppning av innerdörren för enkel borttagning av insatt produkt
  • Automatisk minskning av luftfuktigheten inuti arbetsytan och överföringskammaren till under 20 % genom automatiska torkenheter monterade på baksidan av arbetsytan och torkmedelspatroner i överföringskammarens yttervägg
  • Torkmedelspatroner kan bytas ut mot regenerering vid mättnad
  • Elanslutning 230 V / 50 Hz krävs
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Fantastisk sikt runtom
  • Halkfria gummifötter
  • Kabelgenomföringar för elektriska apparater
  • Stor öppning fram
  • Automatisk torkning (manuell regenerering av torkmedel är inte nödvändig)
  • Konstant låg inneluftfuktighet mellan 20% och 30%
  • Överföringskammare för insättning av ytterligare produkter
Specifikationer
Material Akrylglas, aluminium, polyeten
Djup (engelska) 24 tum
Depth (engelska) Interiör 53 cm
Djup (metriskt) 600 mm
Djup (metrisk) interiör 540 mm
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (engelska) Interiör 26 tum
Höjd (metrisk) 700 mm
Höjd (metrisk) interiör 650 mm
Volym (metrisk) 290 L
Vikt (engelska) 44 lb.
Vikt (metrisk) 20 kg
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (engelska) Interiör 33 tum
Bredd (metrisk) 1210 mm
Bredd (metrisk) Interiör 850 mm