Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Torkmedel
Beskrivning
- Silikagel med färgindikator
- Ändrar färg från orange till mörkbrunt och svart (innehåller inte kobolt-II-klorid)
- Enkel regenerering vid cirka 90 till 110 °C
- Kornstorlek 2 till 5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange till brunt |
| Material | Silica Gel |
| Förlust vid torkning | ≤4% |
| Förpackning | Återförslutningsbar burk |
| Vikt | 8 kg (18 lb.) |