Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Torkmedel
Produktkod. 17137724
Change view
Förpackning:
Återförslutningsbar burk
Vikt:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Vikt unitSize
17137724 Återförslutningsbar burk 23 g (0.8 oz.) -
17107724 Återförslutningsbar burk 8 kg (18 lb.) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17137724 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V190304
Torkmedel med färgindikator, enkel regenerering vid cirka 90 till 110 °C.
  • Silikagel med färgindikator
  • Ändrar färg från orange till mörkbrunt och svart (innehåller inte kobolt-II-klorid)
  • Enkel regenerering vid cirka 90 till 110 °C
  • Kornstorlek 2 till 5 mm
Specifikationer
Färg Orange till brunt
Material Silica Gel
Förlust vid torkning ≤4%
Förpackning Återförslutningsbar burk
Vikt 23 g (0.8 oz.)