Läs mer
BOLA SICCO Torkmedel
Produktkod. 17197714
Change view
Produkttyp:
Desiccator-behållare
Produktkod. Produkttyp
17197714 Desiccator-behållare
1 options
Produktkod. 17197714 Leverantör BOLA Leverantörsnummer V189508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.90 SEK
    523.97 SEK / Paket med 1
    Save 82.93 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Högkvalitativ kiselgel-torkmedel speciellt utformat för användning i deras torkskåp, enkel regenerering vid cirka 90–110 °C
  • Kiselgel med färgindikator från orange till mörkbrun och svart
  • Innehåller inte kobolt-II-klorid
  • Kornstorlek 2 - 5 mm, förlust efter torkning mindre eller lika med 4 %, Vikt 720 g
Specifikationer
Material Kiselgel
Vikt (metrisk) 720 g
Produkttyp Desiccator-behållare