Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Extraktorhuv
Produktkod. 17107744
Change view
Bredd (metrisk):
900 mm
1200 mm
Bredd (metrisk) Interiör:
860 mm
1160 mm
Vikt (metrisk):
20 kg
23 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Bredd (metrisk) Interiör Vikt (metrisk) unitSize
17107744 900 mm 860 mm 20 kg -
17117744 1200 mm 1160 mm 23 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17107744 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V196002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21918.75 SEK
    17362.21 SEK / Paket med 1
    Save 4556.54 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utsugshuv Paneler av polykarbonat med topp och integrerad kontakt DN 160 av polypropen.
  • Aluminiumram med paneler av polykarbonat
  • Topppanel med integrerad kontakt för avgassystem av polypropen
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Transparenta och splittersäkra paneler av 5 mm tjock polykarbonat
  • Standardanslutning DN 160 för sugslang
  • Fantastisk sikt runtom
  • Stor frontöppning för bekvämt arbete
  • Ovansida av polypropen för god kemikaliebeständighet
Specifikationer
Material Aluminium, polykarbonat, polypropen
Djup (engelska) 24 tum
Depth (engelska) Interiör 22 tum
Djup (metriskt) 600 mm
Djup (metrisk) interiör 560 mm
Beskrivning DN 160 Gänghalsar
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (engelska) Interiör 34,6 tum
Höjd (metrisk) 900 mm
Höjd (metrisk) interiör 880 mm
Vikt (engelska) 44 lb.
Vikt (metrisk) 20 kg
Bredd (engelska) 35 tum
Bredd (engelska) Interiör 34 tum
Bredd (metrisk) 900 mm
Bredd (metrisk) Interiör 860 mm