Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Extraktorhuv
Produktkod. p-7237718
Bredd (metrisk):
900 mm
1200 mm
Bredd (metrisk) Interiör:
860 mm
1160 mm
Vikt (metrisk):
20 kg
23 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17107744
Brand: Bohlender™ V196002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utsugshuv Paneler av polykarbonat med topp och integrerad kontakt DN 160 av polypropen.
  • Aluminiumram med paneler av polykarbonat
  • Topppanel med integrerad kontakt för avgassystem av polypropen
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Transparenta och splittersäkra paneler av 5 mm tjock polykarbonat
  • Standardanslutning DN 160 för sugslang
  • Fantastisk sikt runtom
  • Stor frontöppning för bekvämt arbete
  • Ovansida av polypropen för god kemikaliebeständighet
Specifikationer
Material Aluminium, polykarbonat, polypropen
Djup (engelska) 24 tum
Depth (engelska) Interiör 22 tum
Djup (metriskt) 600 mm
Djup (metrisk) interiör 560 mm
Beskrivning DN 160 Gänghalsar
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (engelska) Interiör 34,6 tum
Höjd (metrisk) 900 mm
Höjd (metrisk) interiör 880 mm
Vikt (engelska) 44 lb.
Vikt (metrisk) 20 kg
Bredd (engelska) 35 tum
Bredd (engelska) Interiör 34 tum
Bredd (metrisk) 900 mm
Bredd (metrisk) Interiör 860 mm