Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Handskfack Air Stream med överföringskammare
Beskrivning
- Aluminiumram med paneler av akrylglas, baspanel av polyeten
- Frontpanel med två handsköppningar och ett par naturgummihandskar storlek 9, två ingångar för kablar på baksidan (övre till vänster och uppe till höger)
- Överföringskammare med två dörrar till höger, ytterdörr med spärr för att förhindra oavsiktlig öppning
- Brickan sträcker sig in i arbetsytan med öppning av innerdörren för enkel borttagning av insatta produkter
- Integrerad HEPA-filtreringsenhet på ovansidan för en atmosfär med hög renhet i arbetsytan
- Manometer för att visa graden av filtermättnad
- Rörhylsor av PE ingår i leveransen för omställning till de olika driftlägena: intern luftcirkulation, friskluftstillförsel och frånluft
- Konvertering kan göras utan verktyg
- Utbytbar filterpatron
- Underhållsfri och problemfri motor
- Robust och lätt aluminiumkonstruktion
- Fantastisk sikt runtom
- Halkfria gummifötter
- Stor öppning framtill
- Överföringskammare för insättning av ytterligare produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Akrylglas, aluminium |
| Djup (engelska) | 26 tum |
| Depth (engelska) Interiör | 53 cm |
| Djup (metriskt) | 660 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 540 mm |
| Höjd (engelska) | 40 tum. |
| Höjd (engelska) Interiör | 26 tum |
| Höjd (metrisk) | 1015 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 650 mm |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |