Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Handskfacket Duo 1 med överföringskammare
Produktkod. 17187674
Change view
Material:
Akrylglas
Produktkod. Material
17187674 Akrylglas
1 options
Produktkod. 17187674 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V173008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112266.00 SEK
    91429.20 SEK / Paket med 1
    Save 20836.80 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskfack Duo 1 med överföringskammare med paneler av akrylglas och aluminiumram.
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas, baspanel av polyeten
  • Framsida med fyra handsköppningar och två par naturgummihandskar storlek 9
  • Tre kabelgenomföringar på baksidan (övre höger, mitten, vänster)
  • Två överföringskammare (höger och vänster) med två dörrar vardera, ytterdörrar med spärr för att förhindra oavsiktlig öppning
  • Brickan sträcker sig in i arbetsytan med öppning av innerdörren för enkel borttagning av insatta produkter
  • Arbetsutrymme och överföringskammare inklusive två slanganslutningar för gasfyllning vardera och lämplig slang (3 x 5 m slang för gasfyllning av PVC och 3 x 5 m luftningsslang av PE)
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Fantastisk sikt runtom
  • Halkfria gummifötter
  • Kabelgenomföringar för elektriska apparater
  • Stor öppning fram
  • Anslutningar för gaspåfyllning och luftning inklusive lämplig slang
  • Överföringskammare för införande av ytterligare produkter
Specifikationer
Material Akrylglas
Djup (engelska) 23 tum
Depth (engelska) Interiör 22 tum
Djup (metriskt) 590 mm
Djup (metrisk) interiör 550 mm
Höjd (engelska) 27 tum.
Höjd (engelska) Interiör 25,5 tum
Höjd (metrisk) 690 mm
Höjd (metrisk) interiör 650 mm
Volym (metrisk) 600 L
Vikt (engelska) 88 lb.
Vikt (metrisk) 40 kg
Bredd (engelska) 92 tum.
Bredd (engelska) Interiör 66 tum.
Bredd (metrisk) 2345 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1680 mm