Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Handskfacket Duo 2 med överföringskammare
Material:
Akrylglas
Beskrivning
- Aluminiumram med paneler av akrylglas, baspanel av polyeten
- Fram- och baksida med en dörr vardera, två par motsatta handskar med vardera ett par naturgummihandskar storlek 9
- Två kabelgenomföringar (vänster nedre sida)
- Överföringskammare (höger) med två dörrar, ytterdörr med spärr för att förhindra oavsiktlig öppning
- Brickan sträcker sig in i arbetsutrymmet med öppning av innerdörren för enkel borttagning av insatta produkter och kan endast manövreras från en arbetsstationssida (fram till höger).
- Arbetsutrymme och överföringskammare inkluderar två slanganslutningar för gasfyllning vardera och lämplig slang (2 x 5 m slang för gasfyllning gjord av PVC och 2 x 5 m luftningsslang gjord av PE)
- Robust och lätt aluminiumkonstruktion
- Fantastisk sikt runtom
- Halkfria gummifötter
- Kabelgenomföringar för elektriska apparater
- Stor öppning fram
- Anslutningar för gaspåfyllning och luftning inklusive lämplig slang
- Överföringskammare för insättning av ytterligare produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Akrylglas |
| Djup (engelska) | 35 tum |
| Depth (engelska) Interiör | 33 tum |
| Djup (metriskt) | 890 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 845 mm |
| Höjd (engelska) | 28 tum |
| Höjd (engelska) Interiör | 26 tum |
| Höjd (metrisk) | 710 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 665 mm |
| Volym (metrisk) | 475 L |
| Visa mer |