Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Handskfack för utmattning
Produktkod. 17167744
Change view
Material:
Akrylglas
Produktkod. Material
17167744 Akrylglas
1 options
Produktkod. 17167744 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V198808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45307.50 SEK
    41339.97 SEK / Paket med 1
    Save 3967.53 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Handskfack för utmattning med Iris portar, paneler av akrylglas och aluminiumram.
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas
  • Baspanel, integrerad anslutning för avgassystem och stängningslock av polyeten
  • Iris Portar och kabelgenomföringar av polyeten och silikon
  • Två ingångar för kabel på baksidan (övre till vänster och uppe till höger)
  • Två korsvis slitsade silikonskivor vardera i öppningarna och kabelgenomföringar (förskjutna monterade så att de överlappande segmenten samtidigt ger enkel åtkomst till det inre utrymmet och stänger öppningarna vid icke-användning)
  • Iris Portar säkerställer tryckkompensering genom luftströmning när avgassystemet är påslaget
  • Anslutning till avgassystem via en integrerad kontakt på topppanelen
  • Denna koppling är klassad för rör med innerdiametrar 100, 120, 160 och 180 mm
  • Vid arbete utan avgassystem kan öppningen stängas med ett lock
  • Öppningsdiameter för handskar: 170 mm
  • Avstånd mellan öppningar: 390 mm
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Fantastisk sikt runtom
  • Halkfria gummifötter
  • Kabelgenomföringar för elektriska apparater
  • Stor öppning fram
Specifikationer
Material Akrylglas
Djup (engelska) 24 tum
Depth (engelska) Interiör 53 cm
Djup (metriskt) 600 mm
Djup (metrisk) interiör 540 mm
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (engelska) Interiör 26 tum
Höjd (metrisk) 700 mm
Höjd (metrisk) interiör 650 mm
Volym (metrisk) 290 L
Vikt (engelska) 35 lb.
Vikt (metrisk) 16 kg
Bredd (engelska) 35 tum
Bredd (engelska) Interiör 33 tum
Bredd (metrisk) 890 mm
Bredd (metrisk) Interiör 850 mm