Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Handskfack Pure med överföringskammare
Produktkod. 17107684
Change view
Material:
Akrylglas, polyeten
Produktkod. Material
17107684 Akrylglas, polyeten
1 options
Produktkod. 17107684 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V174008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97970.25 SEK
    81827.59 SEK / Paket med 1
    Save 16142.66 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Handskfack Pure med överföringskammare Aluminiumram med två handsköppningar och ett par handskar.
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas
  • Baspanel av polyeten
  • Frontpanel med två handsköppningar och ett par handskar storlek 9,75 gjorda av UV-beständig EPDM
  • Överföringskammare med två dörrar till höger, ytterdörr med spärr för att förhindra oavsiktlig öppning
  • Brickan sträcker sig in i arbetsytan med öppning av innerdörren för enkel borttagning av insatta produkter
  • Integrerad ultraviolett lampa med livstidsövervakning på ovansidan för luft- och ytdesinfektion i arbetsytan
  • Utbytbar lampa
  • Ultraviolett lampa är en ozonfri strålningskälla som inte avger någon strålning under 220 nm
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Fantastisk sikt runtom
  • Halkfria gummifötter
  • Kabelgenomföringar för elektriska apparater
  • Stor öppning fram
Specifikationer
Material Akrylglas, polyeten
Djup (engelska) 24 tum
Djup (metriskt) 600 mm
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (metrisk) 700 mm
Spänning 230 V
Volym (metrisk) 290 L
Vikt (engelska) 48.5 lb.
Vikt (metrisk) 22 kg
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 1210 mm
Frekvens 50 Hz