Learn More
Bohlender™ SICCO™ Glove Box Pure with Transfer Chamber
Product Code. 17107684
Change view
Click to view available options
Material:
Acrylic Glass, Polyethylene
Unit Size:
Each
Product Code. Material Unit Size
17107684 Acrylic Glass, Polyethylene Each
1 options
Product Code. 17107684 Supplier Bohlender™ Supplier No. V 174008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104338.32 SEK
    81827.59 SEK / Paket med 1
    Save 22510.73 SEK
    21% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Glove Box Pure with Transfer Chamber Aluminum frame with two glove ports and one pair of gloves.
  • Aluminum frame with panels made of acrylic glass
  • Base panel made of polyethylene
  • Front panel with two glove ports and one pair of gloves size 9.75 made of UV-resistant EPDM
  • Transfer chamber with two doors on the right, external door with latch to prevent accidental opening
  • Tray extends into workspace with opening of the internal door for easy removal of inserted products
  • Integrated ultraviolet lamp with life-time monitoring on the top side for air and surface disinfection in the workspace
  • Exchangeable lamp
  • Ultraviolet lamp is an ozone-free radiation source that does not emit any radiation below 220 nm
  • Robust and light-weight aluminum construction
  • Superb all-round visibility
  • Non-slip rubber feet
  • Cable lead-ins for electric devices
  • Large front opening
Spezifikation
Material Acrylic Glass, Polyethylene
Depth (English) 24 in.
Depth (Metric) 600 mm
Height (English) 28 in.
Height (Metric) 700 mm
Voltage 230 V
Volume (Metric) 290 L
Weight (English) 48.5 lb.
Weight (Metric) 22 kg
Width (English) 48 in.
Width (Metric) 1210 mm
Frequency 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.