Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 exsickator horisontell
Produktkod. 17107704
Change view
Volym (metrisk):
311 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17107704 311 l
1 options
Produktkod. 17107704 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V183507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42252.00 SEK
    36351.03 SEK / Paket med 1
    Save 5900.97 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Maxi 1 Exsickator Horisontell med aluminiumram och paneler av akrylglas.
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas
  • Inkluderar två hyllor i rostfritt stål, bricka och hygrometer
  • Användbar med upp till 9 hyllor, stapelbar
  • Förstärkt aluminiumram med akrylpaneler
  • Dörr med magnetspärr och cirkulär gummitätning
  • Halkfria gummifötter
  • Lättläst elektronisk hygrometer
  • Hyllor med variabel höjd av rostfritt stål
  • Teleskopiska hyllor
  • Torkmedelsbricka
Specifikationer
Material Akryl
Volym (engelska) 82 gal.
Volym (metrisk) 311 l
Bredd (engelska) 43 tum.
Bredd (metrisk) 1080 mm
Höjd (engelska) Öppning 22 tum
Höjd (metrisk) 555 mm
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 580 mm
Vikt (engelska) 64 lb.
Vikt (metrisk) 29 kg