Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 exsickatorer
Produktkod. 10607651
Antal hyllor:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10607651
Brand: Bohlender™ V185201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att lagra eller torka fuktkänsliga produkter med silikagel. SICCO™ Maxi 1-exsickatorer har en kontrollerad miljö, idealisk för förvaring av referensmaterial, bevarade prover, metallografiska prover, tobak och DNA-prov.
  • Tättslutande dörr skyddar innehållet från föroreningar från atmosfären
  • Förstärkt aluminiumram med paneler av akrylglas
  • Innehåller fyra hyllor gjorda av rostfritt stål, bricka och hygrometer, fyra hjul, användbara med upp till 17 hyllor
  • Dörr med magnetspärr och cirkulär gummitätning
  • Fyra hjul (två av hjulen med bromsar)
  • Lättläst elektronisk hygrometer
  • Hyllor med variabel höjd av rostfritt stål
  • Teleskopiska hyllor
  • Torkmedelsbricka
Specifikationer
Färg Klart
Skåp stil Vertikal
Material PMMA Akrylglas, Aluminiumram
Håller 311L; 30 kg per hylla; Totalt 160 kg
Modell SICCO Maxi 1-exsickator, PMMA
Antal hyllor 4
Hyllpositioner 17
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Mått (L x B) 580 x 560 x 1150 mm (exteriör)
Bredd (metrisk) 945 mm (interiör)
Djup (metriskt) 540 mm (interiör)