Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Mini 2 Exsickator Premium
Volym (metrisk):
6,2 l
Beskrivning
- Två permanent fixerade fack
- Inkluderar två hyllor, hygrometer och torkmedel, halkfria gummifötter
- Staplingsbar
- One-Touch Dörr med cirkulär tätning
- Robust konstruktion
- Transparent, splittersäkert skåp av polykarbonat
- Fantastisk sikt runtom
- Gångjärnsdörr med bred öppningsvinkel
- Lätt, transportabel
- Staplingsbar
- Torkmedel i en behändig, återförslutbar behållare ingår i leveransen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| Volym (engelska) | 1,6 gal. |
| Volym (metrisk) | 6,2 l |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 221 mm |
| Höjd (engelska) | 14 tum |
| Höjd (metrisk) | 362 mm |
| Djup (engelska) | 8,4 tum |
| Djup (metriskt) | 214 mm |
| Vikt (engelska) | 4 lb. |
| Visa mer |