Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Mini Desickator Premium Secure Box
Produktkod. 17137734
Change view
Volym (metrisk):
6,2 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17137734 6,2 l
1 options
Produktkod. 17137734 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V 194706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3309.09 SEK
    2722.59 SEK / Paket med 1
    Save 586.50 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Miniexsickator av polykarbonat med två genomskinliga hyllor av PMMA.
  • Tillverkad av polykarbonat
  • Låsbar
  • Inkluderar två hyllor, hygrometer och torkmedel, halkfria gummifötter
  • Stapelbar med One-Touch Dörr med cirkulär tätning
  • Robust konstruktion
  • Transparent, splittersäkert skåp av polykarbonat
  • Fantastisk sikt runtom
  • Gångjärnsdörr med bred öppningsvinkel
  • Lätt, transportabel
  • Torkmedel i en behändig, återförslutbar behållare ingår i leveransen
Specifikationer
Material Polykarbonat
Inkluderar Silikagelburk (23 g)
Volym (engelska) 1,6 gal.
Volym (metrisk) 6,2 l
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 221 mm
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 183 mm
Djup (engelska) 8,5 tum
Djup (metriskt) 214 mm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg