Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Mini handskfacket
Produktkod. 17157674
Change view
Material:
Akrylglas
Produktkod. Material
17157674 Akrylglas
1 options
Produktkod. 17157674 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V170508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23433.30 SEK
    18689.77 SEK / Paket med 1
    Save 4743.53 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Mini Glove Box Paneler och baspanel av akrylglas.
  • Paneler och baspanel av akrylglas
  • Handskportar i sidled med Iris portar (en på höger sida, en på vänster sida)
  • Öppningsdiameter för handskar: 190 mm
Specifikationer
Material Akrylglas
Djup (engelska) 16 tum
Depth (engelska) Interiör 15,3 tum
Djup (metriskt) 400 mm
Djup (metrisk) interiör 390 mm
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (engelska) Interiör 15,3 tum
Höjd (metrisk) 400 mm
Höjd (metrisk) interiör 390 mm
Volym (engelska) 9 gal.
Volym (metrisk) 34 L
Vikt (engelska) 13 lb.
Vikt (metrisk) 5.7 kg
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) Interiör 11 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) Interiör 290 mm