Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Stjärnexsickator dubbel
Produktkod. 17177724
Change view
Volym (metrisk):
106 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17177724 106 l
1 options
Produktkod. 17177724 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V 193007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23880.23 SEK
    18767.17 SEK / Paket med 1
    Save 5113.06 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Star Desiccator Double tillverkad av akrylglas och aluminium med elastisk packningsfodrad dubbeldörr.
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas och dubbeldörr
  • Innehåller fyra hyllor av rostfritt stål, bricka, hygrometer och torkmedel
  • Användbar med upp till 26 hyllor, stapelbar
  • Förstärkt aluminiumram med akrylpaneler
  • Dörr med magnetspärr och cirkulär gummitätning
  • Halkfria gummifötter
  • Lättläst elektronisk hygrometer
  • Hyllor med variabel höjd av rostfritt stål
  • Teleskopiska hyllor
  • Torkmedelsbricka
  • Silikagel ingår
Specifikationer
Material Akryl
Volym (engelska) 28 gal.
Volym (metrisk) 106 l
Bredd (engelska) 25 tum
Bredd (metrisk) 630 mm
Höjd (engelska) 20,4 tum
Höjd (metrisk) 520 mm
Djup (engelska) 15 tum
Djup (metriskt) 375 mm
Vikt (engelska) 29 lb.
Vikt (metrisk) 13 kg