Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Star Vitrum horisontell exsickator
Produktkod. 17167694
Change view
Höjd (metrisk):
340 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
17167694 340 mm
1 options
Produktkod. 17167694 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V 182107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Exsickator av borosilikat 3.3 och aluminium med dörr, magnetspärr och cirkulär gummitätning.
  • Aluminiumram med paneler av värmebeständigt borosilikatglas 3.3
  • Inkluderar två hyllor gjorda av aluminium, bricka, hygrometer och torkmedel
  • Användbar med upp till 13 hyllor, stapelbar
  • Dörren öppnas framåt
  • Förstärkt aluminiumram med värmebeständiga borosilikatglaspaneler
  • Dörr med magnetspärr och cirkulär gummitätning
  • För förvaring av heta material (upp till max. 300 °C)
  • Mycket god kemikaliebeständighet mot aggressiva produkter
  • Hyllor med variabel höjd av rostfritt stål
  • Lättläst elektronisk hygrometer
  • Teleskopiska hyllor
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Inkluderar Silikagel
Volym (engelska) 13,4 gal.
Volym (metrisk) 51 L
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) 525 mm
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 340 mm
Djup (engelska) 15 tum
Djup (metriskt) 375 mm
Vikt (engelska) 26 lb.
Vikt (metrisk) 12 kg